Merck
PH009273
8-chloro-1-methyl-4,5-dihydro-6H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-6-one
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C11H9ClN4O
Número de CAS:
Peso molecular:
248.674
MDL number:
Other Notes