Merck
PH005944
Sigma-Aldrich
2-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H10O4
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
SMILES string
O=C(C1=C2C=CC=C1)C(C2=O)C3=C(C(O)=O)C=CC=C3