Merck
PH003512
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyphenyl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H18O4S
Número de CAS:
MDL number:
SMILES string
COC1=CC=CC=C1CCOS(C2=CC=C(C)C=C2)(=O)=O