Merck
PH003267
Sigma-Aldrich
4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)-N,N-dimethylaniline
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H21N3
Número de CAS:
MDL number:
SMILES string
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C2=NC(C3=CC=CC=C3)=C(N2)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C23H21N3/c1-26(2)20-15-13-19(14-16-20)23-24-21(17-9-5-3-6-10-17)22(25-23)18-11-7-4-8-12-18/h3-16H,1-2H3,(H,24,25)
InChI key
LTGRDWFVGBZDIR-UHFFFAOYSA-N