Merck
PH000525
Sigma-Aldrich
(4-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C9H8N2O2
Número de CAS:
MDL number:
SMILES string
CC(C=C1[N+]([O-])=O)=CC=C1CC#N
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-7-2-3-8(4-5-10)9(6-7)11(12)13/h2-3,6H,4H2,1H3