Merck
P45915
Sigma-Aldrich
Piperazine hexahydrate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10N2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Beilstein:
4455527
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
bp
145-156 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
Clave InChI
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)