Merck
O9301
Sigma-Aldrich
Oxamic acid hydrazide
99%
Sinónimos:
‘Semioxamazide’
About This Item
Fórmula lineal:
NH2COCONHNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
103.08
Beilstein:
1751846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
mp
216-218 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NNC(=O)C(N)=O
Aplicación
Reagent for aldehydes and ketones.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)