O8305
L-Ornithine hydrochloride
99%
Sinónimos:
(S)-(+)-2,5-Diaminopentanoic acid hydrochloride, (S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride, L-Ornithine monohydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
optical activity
[α]24/D +23.6°, c = 4 in 6 M HCl
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
replaced by
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?