Merck
N9853
Sigma-Aldrich
4-Nitroaniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Beilstein:
508690
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
bp
260 °C/100 mmHg (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clave InChI
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto de reacciones cromogénicas.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
415.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
213.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)