Merck
N2875
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-D acetate
Sinónimos:
3-(Acetyloxy)-N-(2-methylphenyl)-2-naphthalenecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
319.35
Beilstein/REAXYS Number:
2666666
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3C
InChI
1S/C20H17NO3/c1-13-7-3-6-10-18(13)21-20(23)17-11-15-8-4-5-9-16(15)12-19(17)24-14(2)22/h3-12H,1-2H3,(H,21,23)
InChI key
PMRFWCJXRSRVPS-UHFFFAOYSA-N
Substrates
Substrate for histochemical localization of esterases
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)