Merck
N21901
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phenyl ether
98%
Sinónimos:
1-Nitro-4-phenoxybenzene, 4-Nitrodiphenyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4OC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
215.20
Beilstein:
2051911
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
bp
320 °C (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9NO3/c14-13(15)10-6-8-12(9-7-10)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Clave InChI
JDTMUJBWSGNMGR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R L Gupta et al.
Toxicology letters, 34(1), 13-21 (1986-11-01)
The mutagenic potential of 4-nitrodiphenyl ether (NDE) an intermediate of herbicides and an anthelmintic drug, and its reduced products (-NO, -NHOH) were investigated in the Ames test. All the three compounds were potent direct-acting base-pair and frameshift mutagens with activity
M Miyauchi et al.
Chemico-biological interactions, 51(1), 49-62 (1984-09-01)
A series of possible metabolites--4-nitrosobiphenyl ether (4-NO), 4-hydroxylaminobiphenyl ether (4-NHOH), 4-aminobiphenyl ether (4-NH2), 4-hydroxyacetylaminobiphenyl ether (4-N(OH)Ac), 4-acetoxyacetylaminobiphenyl ether (4-N(OAc)Ac)involved in the toxic effects of 4-nitrobiphenyl ether (4-NO2) was synthesized and tested for mutagenic activity toward Salmonella typhimurium TA100 strain in