Merck
N12104
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2,1,3-benzothiadiazole
99%
Sinónimos:
4-Nitropiazthiole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
181.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
108-110 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2nsnc12
InChI
1S/C6H3N3O2S/c10-9(11)5-3-1-2-4-6(5)8-12-7-4/h1-3H
Clave InChI
IWQKAMJGVIHECB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shi-Wen Lv et al.
Journal of hazardous materials, 387, 122011-122011 (2020-01-14)
Nowadays, designing highly active photocatalysts for pollutant degradation under visible light still remains a challenging problem. Herein, a novel benzothiadiazole functionalized Co-doped MOF-based photocatalyst with electron deficient unit was first synthesized via a feasible step-by-step assembly strategy. Benzothiadiazole, as typical