Documentos clave
MT51350062
Mettler-Toledo redox buffer
volume 6 x 250 mL, 220 mV/pH 7
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350062
volumen
6 x 250 mL
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)