Documentos clave
MT51344780
Mettler-Toledo ISE standard solution
Lead
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Formulario
liquid
Características
1000 mg/L Concentration
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51344780
volumen
500 mL
Descripción general
ISE standad for ion-selective electrodes
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)