Documentos clave
MT51344750
Mettler Toledo perfectION reference filling solution A
volume 5 x 60 mL
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51344750
volumen
5 x 60 mL
Información legal
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Ox. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)