MT51343191
Mettler-Toledo InLab® Reference Pro electrode
Reference electrode with gel electrolyte and movable PTFE-sleeve
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
Materiales
glass shaft
descripción
Reference electrolyte Gel
Reference system Ag/AgCl
S7 connector
Without cable
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51343191
intervalo de medición de la temperatura
0-60 °C
L × diám.
120 mm × 12 mm
Descripción general
Mettler Toledo InLab® Reference Pro is a special reference electrode with glass body and S7 screw head.
The InLab® Reference Pro is the perfect reference electrode for measurements in ion-selective half-cells. For metal or ISE half-cells
The InLab® Reference Pro is the perfect reference electrode for measurements in ion-selective half-cells. For metal or ISE half-cells
- Movable PTFE-sleeve
- Bridge electrolyte 3 mol/L KCl
Información legal
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)