Documentos clave
MT51302070
Mettler-Toledo technical buffer
pH 9.21, volume 30 x 20 mL , sachets
Sinónimos:
liquid pH 9.21 buffer
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51302070
volumen
30 x 20 mL , sachets
pH
9.21
Descripción general
METTLER TOLEDO certified pH buffer solutions are traceable to NIST primary standards and come with a quality inspection certificate, which guarantees the stated values and traceability. We offer convenient package sizes from single-use 20 mL pouches to 20 L Cubitainers. Our variety packs of pH 4, 7 and 10 buffers are offered in both 20 mL pouches and convenient 500 mL bottles.
Características y beneficios
  • High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
  • Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)