Documentos clave
MT51107695
Mettler Toledo DX series ISE half-cell membrane kit
For Cyanide ISE
About This Item
Código UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.61
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51107695
Descripción general
DX series ion specific membrane kit. Mount the new membrane onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
Kit contains one membrane plus electrolyte
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)