Merck
M70606
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-phenylpyrazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
34-36 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccn(n1)-c2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)