Merck
M65157
Sigma-Aldrich
(±)-8a-Methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
98%
Sinónimos:
(±)-9-Methyl-5(10)-octaline-1,6-dione, Miescher-Wieland ketone, Wieland-Miescher ketone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
3201286
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
47-50 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11-6-5-9(12)7-8(11)3-2-4-10(11)13/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)