Merck
M61607
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-nitronaphthalene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C10H6NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
187.19
Beilstein:
1954310
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
bp
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3
Clave InChI
IZNWACYOILBFEG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)