Merck
M60406
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
98%
Sinónimos:
2-Nitro-m-toluic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Beilstein/REAXYS Number:
1960698
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
220-223 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C(O)=O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)