Merck
M57804
Sigma-Aldrich
2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole
98%
Sinónimos:
2-Methyl-β-naphthothiazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9NS
Número de CAS:
Peso molecular:
199.27
Beilstein:
7158
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
94-98 °C
95-97 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1nc2c(ccc3ccccc23)s1
InChI
1S/C12H9NS/c1-8-13-12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14-8/h2-7H,1H3
Clave InChI
OUXMJRMYZCEVKO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nichole Coleman et al.
Molecular pharmacology, 86(3), 342-357 (2014-06-25)
Small-conductance (KCa2) and intermediate-conductance (KCa3.1) calcium-activated K(+) channels are voltage-independent and share a common calcium/calmodulin-mediated gating mechanism. Existing positive gating modulators like EBIO, NS309, or SKA-31 activate both KCa2 and KCa3.1 channels with similar potency or, as in the case