Merck
M23500
Sigma-Aldrich
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
98%
Sinónimos:
2-Methoxyhydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein/REAXYS Number:
2097012
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
XSZSNLOPIWWFHS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)