Merck
M2014
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-3-(2-nitrovinyl)indole
Sinónimos:
5-Methoxy-3-(2′-nitroethenyl)indole, NSC 88875
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]cc(\C=C\N(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C11H10N2O3/c1-16-9-2-3-11-10(6-9)8(7-12-11)4-5-13(14)15/h2-7,12H,1H3/b5-4+
Clave InChI
NAIAZIKEFZGLDL-SNAWJCMRSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of mitogen activated protein kinase-activated protein kinase 2 (MK-2)
  • Indole lipoic acid derivatives as antioxidants effective against lipid peroxidation
  • Indole ethylamine derivatives as melatonin analogs
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)