M14870
5-Methoxygramine
99%
Sinónimos:
3-(Dimethylaminomethyl)-5-methoxyindole, NSC 88885
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
123-126 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CN(C)C)c2c1
InChI
1S/C12H16N2O/c1-14(2)8-9-7-13-12-5-4-10(15-3)6-11(9)12/h4-7,13H,8H2,1-3H3
Clave InChI
GOERTRUXQHDLHC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Reactant for preparation of dopamine D2 receptor antagonists
- Reactant for asymmetric preparation of ethenyl(tetrahydro)carbazoledicarboxylates via gold(I)-catalyzed intramolecular Friedel-Crafts allylic alkylation reaction
- Reactant for preparation of N-substituted 3-aryl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ols as dopamine D2-like receptor ligands
- Reactant for preparation of substituted N-trimethoxybenzoyl indoles, indolines, and a tetrahydroquinoline via N-aroylation with trimethoxybenzoyl chloride or anhydride as antitubulin agents
- Reactant for preparation of indolylmethanesulfonamide and its methoxy derivatives
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?