Merck
M1265
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate dibasic trihydrate
Sinónimos:
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate, Newberyite
About This Item
Fórmula lineal:
MgHPO4 · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
174.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥97%
Formulario
powder
densidad
2.123 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3O4P.3H2O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)