Merck
L495913
4-BROMO-2-(2-(2-METHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H16BrClN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
487.741
MDL number:
Other Notes