Merck
L494429
4-((E)-{[2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H26Cl2N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
545.424
MDL number:
Other Notes