Merck
L466654
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(4-ETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H22ClN3O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
512.053
MDL number:
Other Notes