Merck
L459704
4-BROMO-2-(2-(3-HYDROXY-2-NAPHTHOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H17BrN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
489.329
MDL number:
Other Notes