Merck
L458481
4-(2-(((3,4-DIMETHOXYBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-BROMOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H22BrN3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
540.375
MDL number:
Other Notes