Merck
L454192
4-FLUORO-N-(2-OXO-2-(2-(2-(2-PROPYNYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H16FN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
353.356
MDL number:
Other Notes