Merck
L443433
2-({4-(2-BROMOPHENYL)-5-[(4-METHYLPHENOXY)METHYL]-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL}SULFANYL)-1-(4-METHYLPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H22BrN3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
508.441
MDL number:
Other Notes