Merck
L442410
2-((4-(4-METHOXYPHENYL)-5-METHYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H18N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
354.434
MDL number:
Other Notes