Merck
L437662
1-CYCLOHEXYL-2-IMINO-N,10-DIMETHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H23N5O2
Número de CAS:
Peso molecular:
365.439
MDL number:
Other Notes