Merck
L433756
ETHYL 6-(3-ETHOXY-4-PROPOXYPHENYL)-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H28N2O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
432.543
MDL number:
Other Notes