Merck
L433632
(5Z)-3-(2-CHLOROBENZYL)-5-{[1-PHENYL-3-(4-PROPOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C29H24ClN3O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
546.115
MDL number:
Other Notes