Merck
L423963
4-[4-(ALLYLOXY)BENZOYL]-3-HYDROXY-5-(4-ISOPROPYLPHENYL)-1-(3-METHOXYPROPYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H31NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
449.552
MDL number:
Other Notes