Merck
L420808
2-BROMO-6-METHOXY-4-[(Z)-(6-METHYL-3,7-DIOXO-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZIN-2(3H)-YLIDENE)METHYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H12BrN3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
438.259
MDL number:
Other Notes