Merck
L418145
4-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE [3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H19N5O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
385.448
MDL number:
Other Notes