Merck
L410942
2,6-DIMETHOXY-4-((E)-{[3-(3-METHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-PYRAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H21N3O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
427.483
MDL number:
Other Notes