Merck
L410500
2-METHOXY-4-((E)-{[3-(3-METHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H18N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
398.444
MDL number:
Other Notes