Merck
L409073
ISOPROPYL ((3-(4-ETHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL)THIO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H22N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
398.484
MDL number:
Other Notes