Merck
L405884
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(3,5-DICHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H14Cl3N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
490.799
MDL number:
Other Notes