Merck
L402257
2-((2E)-2-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-ETHOXYBENZYLIDENE}HYDRAZINO)-N-(2-CHLOROPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H21Cl2N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
486.359
MDL number:
Other Notes