Merck
L377015
2-ETHOXY-4-(2-(((4-ETHOXYBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H27N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
489.533
MDL number:
Other Notes