Merck
L364754
ISOPROPYL 6-(3-FLUOROPHENYL)-8-METHYL-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2H,6H-PYRIMIDO[2,1-B][1,3]THIAZINE-7-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H19FN2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
362.426
MDL number:
Other Notes