Merck
L364584
(5Z)-2-(4-BROMOPHENYL)-5-(2,6-DICHLOROBENZYLIDENE)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C17H8BrCl2N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
453.147
MDL number:
Other Notes