Merck
L363251
(5E)-5-(3-BROMOBENZYLIDENE)-2-(4-BUTOXYPHENYL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H18BrN3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
456.365
MDL number:
Other Notes